missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S11 Protein

Produktkod. 16045621
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16045621

Brand: enQuireBio™ QP8621ec200ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S11, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_417756.1
Gen-ID (Entrez) 31655987
Namn 30S ribosomal protein S11 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol rpsK
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens AKAPIRARKR VRKQVSDGVA HIHASFNNTI VTITDRQGNA LGWATAGGSG FRGSRKSTPF AAQVAAERCA DAVKEYGIKN LEVMVKGPGP GRESTIRALN AAGFRITNIT DVTPIPHNGC RPPKKRRV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.