Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L32 Protein
Produktkod. 16015671
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16015671
Brand: enQuireBio™ QP8630ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L32, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_415607.1
Gen-ID (Entrez) 31659212
Namn 50S ribosomal protein L32 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol rpmF
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AVQQNKPTRS KRGMRRSHDA LTAVTSLSVD KTSGEKHLRH HITADGYYRG RKVIAK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.