Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L35 Protein
Produktkod. p-7155279
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025651
Brand: enQuireBio™ QP8626ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L35, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_416232.3
Gen-ID (Entrez) 32367223
Namn 50S ribosomal protein L35 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol rpmI
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens VRGAAKRFKK TGKGGFKHKH ANLRHILTKK ATKRKRHLRP KAMVSKGDLG LVIACLPY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.