Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Beta-lactamase TEM Protein
Produktkod. 16067890
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067890
Brand: enQuireBio™ QP7256ye50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Beta-lactamase TEM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_943295.1
Gen-ID (Entrez) 10076131
Namn Beta-lactamase TEM Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol bla
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens HPETLVKVKD AEDQLGARVG YIELDLNSGK ILESFRPEER FPMMSTFKVL LCGAVLSRVD AGQEQLGRRI HYSQNDLVEY SPVTEKHLTD GMTVRELCSA AITMSDNTAA NLLLTTIGGP KELTAFLHNM GDHVTRLDRW EPELNEAIPN DERDTTMPAA MATTLRKLLT GELLTLASRQ QLIDWMEADK VAGPLLRSAL PAGWFIADKS GAGERGSRGI IAALGPDGKP SRIVVIYTTG SQATMDERNR QIAEIGASLI KHW
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.