Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Bifunctional protein HldE Protein
Produktkod. 16096830
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16096830
Brand: enQuireBio™ QP694910ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Bifunctional protein HldE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_417524.1
Gen-ID (Entrez) 947548
Namn Bifunctional protein HldE Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol hldE
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MKVTLPEFER AGVMVVGDVM LDRYWYGPTS RISPEAPVPV VKVNTIEERP GGAANVAMNI ASLGANARLV GLTGIDDAAR ALSKSLADVN VKCDFVSVPT HPTITKLRVL SRNQQLIRLD FEEGFEGVDP QPLHERINQA LSSIGALVLS DYAKGALASV QQMIQLARKA GVPVLIDPKG TDFERYRGAT LLTPNLSEFE AVVGKCKTEE EIVERGMKLI ADYELSALLV TRSEQGMSLL QPGKAPLHMP TQAQEVYDVT GAGDTVIGVL AATLAAGNSL EEACFFANAA AGVVVGKLGT STVSPIELEN AVRGRADTGF GVMTEEELKL AVAAARKRGE KVVMTNGVFD ILHAGHVSYL ANARKLGDRL IVAVNSDAST KRLKGDSRPV NPLEQRMIVL GALEAVDWVV SFEEDTPQRL IAGILPDLLV KGGDYKPEEI AGSKEVWANG GEVLVLNFED GCSTTNIIKK IQQDKKG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.