Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli CFA / I fimbrial subunit E Protein Produktkod.: 16047470
enQuireBio™ Recombinant E. coli CFA / I fimbrial subunit E Protein
Produktkod. 16047470
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16047470
Brand: enQuireBio™ QP7131ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli CFA/I fimbrial subunit E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_001033658.1
Namn CFA / I fimbrial subunit E Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol cfaE
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MNKILFIFTL FFSSGFFTFA VSADKNPGSE NMTNTIGPHD RGGSSPIYNI LNSYLTAYNG SHHLYDRMSF LCLSSQNTLN GACPSSDAPG TATIDGETNI TLQFTEKRSL IKRELQIKGY KQFLFKNANC PSKLALNSSH FQCNREQASG ATLSLYIPAG ELNKLPFGGV WNAVLKLNVK RRYDTTYGTY TINITVNLTD KGNIQIWLPQ FKSNARVDLN LRPTGGGTYI GRNSVDMCFY DGYSTNSSSL EIRFQDDNSK SDGKFYLKKI NDDSKELVYT LSLLLAGKNL TPTNGQALNI NTASLETNWN RITAVTMPEI SVPVLCWPGR LQLDAKVKNP EAGQYMGNIK ITFTPSSQTL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant E. coli CFA / I fimbrial subunit E Protein >