Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Chaperone SurA Protein
Produktkod. 16028230
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028230
Brand: enQuireBio™ QP7328ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Chaperone SurA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_414595.1
Gen-ID (Entrez) 944812
Namn Chaperone SurA Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol surA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens APQVVDKVAA VVNNGVVLES DVDGLMQSVK LNAAQARQQL PDDATLRHQI MERLIMDQII LQMGQKMGVK ISDEQLDQAI ANIAKQNNMT LDQMRSRLAY DGLNYNTYRN QIRKEMIISE VRNNEVRRRI TILPQEVESL AQQVGNQNDA STELNLSHIL IPLPENPTSD QVNEAESQAR AIVDQARNGA DFGKLAIAHS ADQQALNGGQ MGWGRIQELP GIFAQALSTA KKGDIVGPIR SGVGFHILKV NDLRGESKNI SVTEVHARHI LLKPSPIMTD EQARVKLEQI AADIKSGKTT FAAAAKEFSQ DPGSANQGGD LGWATPDIFD PAFRDALTRL NKGQMSAPVH SSFGWHLIEL LDTRNVDKTD AAQKDRAYRM LMNRKFSEEA ASWMQEQRAS AYVKILSN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.