Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | WP_000913743.1 |
| Namn | CS6 fimbrial subunit B Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | cssB |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | E. coli |
| Art | Yeast |
| Visa mer |