Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein
Produktkod. 16057820
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16057820 100 μg 100µg
16067820 10 μg 10µg
16007830 50 μg 50µg
16087820 200 μg 200µg
16097820 500 μg 500µg
16077820 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16057820 Leverantör enQuireBio™ Leverantörsnummer QP7239ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) CS6 fimbrial subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000913743.1
Namn CS6 fimbrial subunit B Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol cssB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GNWQYKSLDV NVNIEQNFIP DIDSAVRIIP VNYDSDPKLN SQLYTVEMTI PAGVSAVKIV PTDSLTSSGQ QIGKLVNVNN PDQNMNYYIR KDSGAGKFMA GQKGSFSVKE NTSYTFSAIY TGGEYPNSGY SSGTYAGHLT VSFYSN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 92.2% as determined by SDS-PAGE.