Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA-binding protein HU-alpha Protein
Produktkod. 16068240
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16068240
Brand: enQuireBio™ QP7329ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 DNA-binding protein HU-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_312950.1
Gen-ID (Entrez) 914933
Namn DNA-binding protein HU-alpha Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol hupA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MNKTQLIDVI AEKAELSKTQ AKAALESTLA AITESLKEGD AVQLVGFGTF KVNHRAERTG RNPQTGKEIK IAAANVPAFV SGKALKDAVK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 94.2% as determined by SDS-PAGE.