Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA ligase Protein
Produktkod. 16077290
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077290
Brand: enQuireBio™ QP7075500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) DNA ligase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_416906.1
Gen-ID (Entrez) 946885
Namn DNA ligase Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ligA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MESIEQQLTE LRTTLRHHEY LYHVMDAPEI PDAEYDRLMR ELRELETKHP ELITPDSPTQ RVGAAPLAAF SQIRHEVPML SLDNVFDEES FLAFNKRVQD RLKNNEKVTW CCELKLDGLA VSILYENGVL VSAATRGDGT TGEDITSNVR TIRAIPLKLH GENIPARLEV RGEVFLPQAG FEKINEDARR TGGKVFANPR NAAAGSLRQL DPRITAKRPL TFFCYGVGVL EGGELPDTHL GRLLQFKKWG LPVSDRVTLC ESAEEVLAFY HKVEEDRPTL GFDIDGVVIK VNSLAQQEQL GFVARAPRWA VAFKFPAQEQ MTFVRDVEFQ VGRTGAITPV ARLEPVHVAG VLVSNATLHN ADEIERLGLR IGDKVVIRRA GDVIPQVVNV VLSERPEDTR EVVFPTHCPV CGSDVERVEG EAVARCTGGL ICGAQRKESL KHFVSRRAMD VDGMGDKIID QLVEKEYVHT PADLFKLTAG KLTGLERMGP KSAQNVVNAL EKAKETTFAR FLYALGIREV GEATAAGLAA YFGTLEALEA ASIEELQKVP DVGIVVASHV HNFFAEESNR NVISELLAEG VHWPAPIVIN AEEIDSPFAG KTVVLTGSLS QMSRDDAKAR LVELGAKVAG SVSKKTDLVI AGEAAGSKLA KAQELGIEVI DEAEMLRLLG S
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.