Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli fkpA Protein
Produktkod. 16067920
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067920
Brand: enQuireBio™ QP7261ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) fkpA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000838261.1
Namn fkpA Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol fkpA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AEAAKPATTA DSKAAFKNDD QKSAYALGAS LGRYMENSLK EQEKLGIKLD KDQLIAGVQD AFADKSKLSD QEIEQTLQAF EARVKSSAQA KMEKDAADNE AKGKEYREKF AKEKGVKTSS TGLVYQVVEA GKGEAPKDSD TVVVNYKGTL IDGKEFDNSY TRGEPLSFRL DGVIPGWTEG LKNIKKGGKI KLVIPPELAY GKAGVPGIPP NSTLVFDVEL LDVKPAPKAD AKPEADAKAA DSAKK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.