Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli GTP cyclohydrolase-2 Protein
Produktkod. 16076941
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16076941
Brand: enQuireBio™ QP8879ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) GTP cyclohydrolase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_415793.1
Gen-ID (Entrez) 945763
Namn GTP cyclohydrolase-2 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ribA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MQLKRVAEAK LPTPWGDFLM VGFEELATGH DHVALVYGDI SGHTPVLARV HSECLTGDAL FSLRCDCGFQ LEAALTQIAE EGRGILLYHR QEGRNIGLLN KIRAYALQDQ GYDTVEANHQ LGFAADERDF TLCADMFKLL GVNEVRLLTN NPKKVEILTE AGINIVERVP LIVGRNPNNE HYLDTKAEKM GHLLNK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.