Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli GTP cyclohydrolase-2 Protein
Produktkod. 16086941
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16086941
Brand: enQuireBio™ QP8879ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) GTP cyclohydrolase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_415793.1
Gen-ID (Entrez) 945763
Namn GTP cyclohydrolase-2 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ribA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MQLKRVAEAK LPTPWGDFLM VGFEELATGH DHVALVYGDI SGHTPVLARV HSECLTGDAL FSLRCDCGFQ LEAALTQIAE EGRGILLYHR QEGRNIGLLN KIRAYALQDQ GYDTVEANHQ LGFAADERDF TLCADMFKLL GVNEVRLLTN NPKKVEILTE AGINIVERVP LIVGRNPNNE HYLDTKAEKM GHLLNK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.