Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Heat-labile enterotoxin B chain Protein
Produktkod. 16067050
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067050
Brand: enQuireBio™ QP7016100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Heat-labile enterotoxin B chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_024167713.1
Namn Heat-labile enterotoxin B chain Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol eltB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens APQSITELCS EYHNTQIYTI NDKILSYTES MAGKREMVII TFKSGATFQV EVPGSQHIDS QKKAIERMKD TLRITYLTET KIDKLCVWNN KTPNSIAAIS MEN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.