Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Inositol-1-monophosphatase Protein
Produktkod. 16025551
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025551
Brand: enQuireBio™ QP8609ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Inositol-1-monophosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_417028.1
Gen-ID (Entrez) 947285
Namn Inositol-1-monophosphatase Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ssyA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MHPMLNIAVR AARKAGNLIA KNYETPDAVE ASQKGSNDFV TNVDKAAEAV IIDTIRKSYP QHTIITEESG ELEGTDQDVQ WVIDPLDGTT NFIKRLPHFA VSIAVRIKGR TEVAVVYDPM RNELFTATRG QGAQLNGYRL RGSTARDLDG TILATGFPFK AKQYATTYIN IVGKLFNECA DFRRTGSAAL DLAYVAAGRV DGFFEIGLRP WDFAAGELLV REAGGIVSDF TGGHNYMLTG NIVAGNPRVV KAMLANMRDE LSDALKR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.