Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli L-lactate dehydrogenase Protein
Produktkod. 16058860
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16058860
Marque: enQuireBio™ QP7434ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O9:H4 (strain HS) L-lactate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Tillträdesnummer WP_000586962.1
Namn L-lactate dehydrogenase Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol lldD
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MIISAASDYR AAAQRILPPF LFHYMDGGAY SEYTLRRNVE DLSEVALRQR ILKNMSDLSL ETTLFNEKLS MPVALAPVGL CGMYARRGEV QAAKAADAHG IPFTLSTVSV CPIEEVAPAI KRPMWFQLYV LRDRGFMRNA LERAKAAGCS TLVFTVDMPT PGARYRDAHS GMSGPNAAMR RYLQAVTHPQ WAWDVGLNGR PHDLGNISAY LGKPTGLEDY IGWLGNNFDP SISWKDLEWI RDFWDGPMVI KGILDPEDAR DAVRFGADGI VVSNHGGRQL DGVLSSARAL PAIADAVKGD IAILADSGIR NGLDVVRMIA LGADTVLLGR AFLYALATAG QAGVANLLNL IEKEMKVAMT LTGAKSISEI TQDSLVQGLG KELPAALAPM AKGNAA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis