Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lactose operon repressor Protein
Produktkod. 16018710
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16018710
Brand: enQuireBio™ QP7406ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lactose operon repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_414879.3
Gen-ID (Entrez) 945007
Namn Lactose operon repressor Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol lacI
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MKPVTLYDVA EYAGVSYQTV SRVVNQASHV SAKTREKVEA AMAELNYIPN RVAQQLAGKQ SLLIGVATSS LALHAPSQIV AAIKSRADQL GASVVVSMVE RSGVEACKAA VHNLLAQRVS GLIINYPLDD QDAIAVEAAC TNVPALFLDV SDQTPINSII FSHEDGTRLG VEHLVALGHQ QIALLAGPLS SVSARLRLAG WHKYLTRNQI QPIAEREGDW SAMSGFQQTM QMLNEGIVPT AMLVANDQMA LGAMRAITES GLRVGADISV VGYDDTEDSS CYIPPLTTIK QDFRLLGQTS VDRLLQLSQG QAVKGNQLLP VSLVKRKTTL APNTQTASPR ALADSLMQLA RQVSRLESGQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.