Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Methyl-accepting chemotaxis protein II Protein
Produktkod. 16098050
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16098050
Brand: enQuireBio™ QP7296ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Methyl-accepting chemotaxis protein II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_416400.1
Gen-ID (Entrez) 946399
Namn Methyl-accepting chemotaxis protein II Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol tar
Protein Längd Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens IRRMLLTPLA KIIAHIREIA GGNLANTLTI DGRSEMGDLA QSVSHMQRSL TDTVTHVREG SDAIYAGTRE IAAGNTDLSS RTEQQASALE ETAASMEQLT ATVKQNADNA RQASQLAQSA SDTAQHGGKV VDGVVKTMHE IADSSKKIAD IISVIDGIAF QTNILALNAA VEAARAGEQG RGFAVVAGEV RNLASRSAQA AKEIKALIED SVSRVDTGSV LVESAGETMN NIVNAVTRVT DIMGEIASAS DEQSRGIDQV ALAVSEMDRV TQQNASLVQE SAAAAAALEE QASRLTQAVS AFRLAASPLT NKPQTPSRPA SEQPPAQPRL RIAEQDPNWE TF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.