Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein Produktkod.: 16048571
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein
Produktkod. 16048571
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16048571
Brand: enQuireBio™ QP9674ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) NAD(P) transhydrogenase subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_416120.1
Gen-ID (Entrez) 946628
Namn NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol pntA
Protein Längd Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MRIGIPRERL TNETRVAATP KTVEQLLKLG FTVAVESGAG QLASFDDKAF VQAGAEIVEG NSVWQSEIIL KVNAPLDDEI ALLNPGTTLV SFIWPAQNPE LMQKLAERNV TVMAMDSVPR ISRAQSLDAL SSMANIAGYR AIVEAAHEFG RFFTGQITAA GKVPPAKVMV IGAGVAGLAA IGAANSLGAI VRAFDTRPEV KEQVQSMGAE FLELDFKEEA GSGDGYAKVM SDAFIKAEME LFAAQAKEVD IIVTTALIPG KPAPKLITRE MVDSMKAGSV IVDLAAQNGG NCEYTVPGEI FTTENGVKVI GYTDLPGRLP TQSSQLYGTN LVNLLKLLCK EKDGNITVDF DDVVIRGVTV IRAGEITWPA PPIQVSAQPQ AAQKAAPEVK TEEKCTCSPW R
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein >