Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdA Protein
Produktkod. 16037930
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037930
Brand: enQuireBio™ QP7262ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) nrdA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_416737.1
Gen-ID (Entrez) 946612
Namn nrdA Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol nrdA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MNQNLLVTKR DGSTERINLD KIHRVLDWAA EGLHNVSISQ VELRSHIQFY DGIKTSDIHE TIIKAAADLI SRDAPDYQYL AARLAIFHLR KKAYGQFEPP ALYDHVVKMV EMGKYDNHLL EDYTEEEFKQ MDTFIDHDRD MTFSYAAVKQ LEGKYLVQNR VTGEIYESAQ FLYILVAACL FSNYPRETRL QYVKRFYDAV STFKISLPTP IMSGVRTPTR QFSSCVLIEC GDSLDSINAT SSAIVKYVSQ RAGIGINAGR IRALGSPIRG GEAFHTGCIP FYKHFQTAVK SCSQGGVRGG AATLFYPMWH LEVESLLVLK NNRGVEGNRV RHMDYGVQIN KLMYTRLLKG EDITLFSPSD VPGLYDAFFA DQEEFERLYT KYEKDDSIRK QRVKAVELFS LMMQERASTG RIYIQNVDHC NTHSPFDPAI APVRQSNLCL EIALPTKPLN DVNDENGEIA LCTLSAFNLG AINNLDELEE LAILAVRALD ALLDYQDYPI PAAKRGAMGR RTLGIGVINF AYYLAKHGKR YSDGSANNLT HKTFEAIQYY LLKASNELAK EQGACPWFNE TTYAKGILPI DTYKKDLDTI ANEPLHYDWE ALRESIKTHG LRNSTLSALM PSETSSQISN ATNGIEPPRG YVSIKASKDG ILRQVVPDYE HLHDAYELLW EMPGNDGYLQ LVGIMQKFID QSISANTNYD PSRFPSGKVP MQQLLKDLLT AYKFGVKTLY YQNTRDGAED AQDDLVPSIQ DDGCESGACK I
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.