Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdD Protein
Produktkod. 16056811
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16056811
Brand: enQuireBio™ QP8848ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) nrdD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_418659.1
Gen-ID (Entrez) 948755
Namn nrdD Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol nrdD
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MTPHVMKRDG CKVPFKSERI KEAILRAAKA AEVDDADYCA TVAAVVSEQM QGRNQVDINE IQTAVENQLM SGPYKQLARA YIEYRHDRDI EREKRGRLNQ EIRGLVEQTN ASLLNENANK DSKVIPTQRD LLAGIVAKHY ARQHLLPRDV VQAHERGDIH YHDLDYSPFF PMFNCMLIDL KGMLTQGFKM GNAEIEPPKS ISTATAVTAQ IIAQVASHIY GGTTINRIDE VLAPFVTASY NKHRKTAEEW NIPDAEGYAN SRTIKECYDA FQSLEYEVNT LHTANGQTPF VTFGFGLGTS WESRLIQESI LRNRIAGLGK NRKTAVFPKL VFAIRDGLNH KKGDPNYDIK QLALECASKR MYPDILNYDQ VVKVTGSFKT PMGCRSFLGV WENENGEQIH DGRNNLGVIS LNLPRIALEA KGDEATFWKL LDERLVLARK ALMTRIARLE GVKARVAPIL YMEGACGVRL NADDDVSEIF KNGRASISLG YIGIHETINA LFGGEHVYDN EQLRAKGIAI VERLRQAVDQ WKEETGYGFS LYSTPSENLC DRFCRLDTAE FGVVPGVTDK GYYTNSFHLD VEKKVNPYDK IDFEAPYPPL ANGGFICYGE YPNIQHNLKA LEDVWDYSYQ HVPYYGTNTP IDECYECGFT GEFECTSKGF TCPKCGNHDA SRVSVTRRVC GYLGSPDARP FNAGKQEEVK RRVKHLGNGQ IG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.