Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ornithine decarboxylase, inducible Protein
Produktkod. 16096961
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16096961
Brand: enQuireBio™ QP8883ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ornithine decarboxylase, inducible, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_415220.1
Gen-ID (Entrez) 945297
Namn Ornithine decarboxylase, inducible Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol speF
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSKLKIAVSD SCPDCFTTQR ECIYINESRN IDVAAIVLSL NDVTCGKLDE IDATGYGIPV FIATENQERV PAEYLPRISG VFENCESRRE FYGRQLETAA SHYETQLRPP FFRALVDYVN QGNSAFDCPG HQGGEFFRRH PAGNQFVEYF GEALFRADLC NADVAMGDLL IHEGAPCIAQ QHAAKVFNAD KTYFVLNGTS SSNKVVLNAL LTPGDLVLFD RNNHKSNHHG ALLQAGATPV YLETARNPYG FIGGIDAHCF EESYLRELIA EVAPQRAKEA RPFRLAVIQL GTYDGTIYNA RQVVDKIGHL CDYILFDSAW VGYEQFIPMM ADCSPLLLDL NENDPGILVT QSVHKQQAGF SQTSQIHKKD SHIKGQQRYV PHKRMNNAFM MHASTSPFYP LFAALNINAK MHEGVSGRNM WMDCVVNGIN ARKLILDNCQ HIRPFVPELV DGKPWQSYET AQIAVDLRFF QFVPGEHWHS FEGYAENQYF VDPCKLLLTT PGIDARNGEY EAFGVPATIL ANFLRENGVV PEKCDLNSIL FLLTPAEDMA KLQQLVALLV RFEKLLESDA PLAEVLPSIY KQHEERYAGY TLRQLCQEMH DLYARHNVKQ LQKEMFRKEH FPRVSMNPQE ANYAYLRGEV ELVRLPDAEG RIAAEGALPY PPGVLCVVPG EIWGGAVLRY FSALEEGINL LPGFAPELQG VYIEEHDGRK QVWCYVIKPR DAQSTLLKGE KL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.