Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
Kvantitet:
1 mg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_415372.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 945483 |
| Namn | Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | nfsA |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | E. coli |
| Visa mer |