Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Parathyroid Hormone Protein
Produktkod. 16018170
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16018170
Brand: enQuireBio™ QP7318ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Parathyroid Hormone, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_415722.1
Gen-ID (Entrez) 945765
Namn Parathyroid Hormone Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PTH
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MTIKLIVGLA NPGAEYAATR HNAGAWFVDL LAERLRAPLR EEAKFFGYTS RVTLGGEDVR LLVPTTFMNL SGKAVAAMAS FFRINPDEIL VAHDELDLPP GVAKFKLGGG HGGHNGLKDI ISKLGNNPNF HRLRIGIGHP GDKNKVVGFV LGKPPVSEQK LIDEAIDEAA RCTEMWFTDG LTKATNRLHA FKAQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.