Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Phosphoheptose isomerase Protein
Produktkod. 16077900
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077900
Brand: enQuireBio™ QP7258ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Phosphoheptose isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_414757.1
Gen-ID (Entrez) 949134
Namn Phosphoheptose isomerase Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol gmhA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MYQDLIRNEL NEAAETLANF LKDDANIHAI QRAAVLLADS FKAGGKVLSC GNGGSHCDAM HFAEELTGRY RENRPGYPAI AISDVSHISC VGNDFGFNDI FSRYVEAVGR EGDVLLGIST SGNSANVIKA IAAAREKGMK VITLTGKDGG KMAGTADIEI RVPHFGYADR IQEIHIKVIH ILIQLIEKEM VK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.