Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli plsC Protein
Produktkod. 16027700
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16027700
Brand: enQuireBio™ QP7206ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) plsC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_417490.1
Gen-ID (Entrez) 947496
Namn plsC Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol plsC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MLYIFRLIIT VIYSILVCVF GSIYCLFSPR NPKHVATFGH MFGRLAPLFG LKVECRKPTD AESYGNAIYI ANHQNNYDMV TASNIVQPPT VTVGKKSLLW IPFFGQLYWL TGNLLIDRNN RTKAHGTIAE VVNHFKKRRI SIWMFPEGTR SRGRGLLPFK TGAFHAAIAA GVPIIPVCVS TTSNKINLNR LHNGLVIVEM LPPIDVSQYG KDQVRELAAH CRSIMEQKIA ELDKEVAERE AAGKV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.