Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Probable diguanylate cyclase YedQ Protein
Produktkod. 16055541
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16055541
Brand: enQuireBio™ QP8608ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Probable diguanylate cyclase YedQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_416465.2
Gen-ID (Entrez) 946471
Namn Probable diguanylate cyclase YedQ Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol yedQ
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens RRMVSNMYVL QSSLQWQAWH DTLTRLYNRG ALFEKARPLA KLCQTHQHPF SVIQVDLDHF KAINDRFGHQ AGDRVLSHAA GLISSSLRAQ DVAGRVGGEE FCVILPGASL TEAAEVAERI RLKLNEKEML IAKSTTIRIS ASLGVSSSEE TGDYDFEQLQ SLADRRLYLA KQAGRNRVFA SDNA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.