Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Protein FimH Protein
Produktkod. 16038530
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038530
Brand: enQuireBio™ QP7372ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Protein FimH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_418740.1
Gen-ID (Entrez) 948847
Namn Protein FimH Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol fimH
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-GST
Sekvens FACKTANGTA IPIGGGSANV YVNLAPVVNV GQNLVVDLST QIFCHNDYPE TITDYVTLQR GSAYGGVLSN FSGTVKYSGS SYPFPTTSET PRVVYNSRTD KPWPVALYLT PVSSAGGVAI KAGSLIAVLI LRQTNNYNSD DFQFVWNIYA NNDVVVPTGG CDVSARDVTV TLPDYPGSVP IPLTVYCAKS QNLGYYLSGT TADAGNSIFT NTASFSPAQG VGVQLTRNGT IIPANNTVSL GAVGTSAVSL GLTANYARTG GQVTAGNVQS IIGVTFVYQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.