Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ribose-5-phosphate isomerase A Protein
Produktkod. 16009070
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16009070
Brand: enQuireBio™ QP7507ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ribose-5-phosphate isomerase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_417389.1
Gen-ID (Entrez) 947407
Namn Ribose-5-phosphate isomerase A Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol rpiA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MTQDELKKAV GWAALQYVQP GTIVGVGTGS TAAHFIDALG TMKGQIEGAV SSSDASTEKL KSLGIHVFDL NEVDSLGIYV DGADEINGHM QMIKGGGAAL TREKIIASVA EKFICIADAS KQVDILGKFP LPVEVIPMAR SAVARQLVKL GGRPEYRQGV VTDNGNVILD VHGMEILDPI AMENAINAIP GVVTVGLFAN RGADVALIGT PDGVKTIVK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.