Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli RNA-splicing ligase RtcB Protein
Produktkod. 16057740
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16057740
Brand: enQuireBio™ QP7212ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) RNA-splicing ligase RtcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_417879.1
Gen-ID (Entrez) 947929
Namn RNA-splicing ligase RtcB Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol rtcB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MNYELLTTEN APVKMWTKGV PVEADARQQL INTAKMPFIF KHIAVMPDVH LGKGSTIGSV IPTKGAIIPA AVGVDIGCGM NALRTALTAE DLPENLAELR QAIETAVPHG RTTGRCKRDK GAWENPPVNV DAKWAELEAG YQWLTQKYPR FLNTNNYKHL GTLGTGNHFI EICLDESDQV WIMLHSGSRG IGNAIGTYFI DLAQKEMQET LETLPSRDLA YFMEGTEYFD DYLKAVAWAQ LFASLNRDAM MENVVTALQS ITQKTVRQPQ TLAMEEINCH HNYVQKEQHF GEEIYVTRKG AVSARAGQYG IIPGSMGAKS FIVRGLGNEE SFCSCSHGAG RVMSRTKAKK LFSVEDQIRA TAHVECRKDA EVIDEIPMAY KDIDAVMAAQ SDLVEVIYTL RQVVCVKG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 81% as determined by SDS-PAGE.