Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli ruvC Protein
Produktkod. 16098630
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16098630
Brand: enQuireBio™ QP7393ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ruvC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_416377.1
Gen-ID (Entrez) 946378
Namn ruvC Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ruvC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AIILGIDPGS RVTGYGVIRQ VGRQLSYLGS GCIRTKVDDL PSRLKLIYAG VTEIITQFQP DYFAIEQVFM AKNADSALKL GQARGVAIVA AVNQELPVFE YAARQVKQTV VGIGSAEKSQ VQHMVRTLLK LPANPQADAA DALAIAITHC HVSQNAMQMS ESRLNLARGR LR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.