Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli ssbF Protein
Produktkod. 16037330
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037330
Brand: enQuireBio™ QP7083500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ssbF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_061439.1
Gen-ID (Entrez) 1263584
Namn ssbF Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ssbF
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AVRGINKVIL VGRLGKDPEV RYIPNGGAVA NLQVATSESW RDKQTGEMRE QTEWHRVVLF GKLAEVAGEC LRKGAQVYIE GQLRTRSWED NGITRYVTEI LVKTTGTMQM LVRAAGAQTQ PEEGQQFSGQ PQPEPQAEAG TKKGGAKTKG RGRKAAQPEP QPQPPEGDDY GFSDDIPF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.