Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Transcription termination factor Rho Protein
Produktkod. 16006911
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16006911
Brand: enQuireBio™ QP8868ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Transcription termination factor Rho, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_418230.1
Gen-ID (Entrez) 948297
Namn Transcription termination factor Rho Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol rho
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MNLTELKNTP VSELITLGEN MGLENLARMR KQDIIFAILK QHAKSGEDIF GDGVLEILQD GFGFLRSADS SYLAGPDDIY VSPSQIRRFN LRTGDTISGK IRPPKEGERY FALLKVNEVN FDKPENARNK ILFENLTPLH ANSRLRMERG NGSTEDLTAR VLDLASPIGR GQRGLIVAPP KAGKTMLLQN IAQSIAYNHP DCVLMVLLID ERPEEVTEMQ RLVKGEVVAS TFDEPASRHV QVAEMVIEKA KRLVEHKKDV IILLDSITRL ARAYNTVVPA SGKVLTGGVD ANALHRPKRF FGAARNVEEG GSLTIIATAL IDTGSKMDEV IYEEFKGTGN MELHLSRKIA EKRVFPAIDY NRSGTRKEEL LTTQEELQKM WILRKIIHPM GEIDAMEFLI NKLAMTKTND DFFEMMKRS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.