Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Product Code. 16057001
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16057001
Brand: enQuireBio™ QP8889ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) UDP-glucose 6-dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Tillträdesnummer NP_416532.1
Gen-ID (Entrez) 946571
Namn UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ugd
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens KITISGTGYV GLSNGLLIAQ NHEVVALDIL PSRVAMLNDR ISPIVDKEIQ QFLQSDKIHF NATLDKNEAY RDADYVIIAT PTDYDPKTNY FNTSSVESVI KDVVEINPYA VMVIKSTVPV GFTAAMHKKY RTENIIFSPE FLREGKALYD NLHPSRIVIG ERSERAERFA ALLQEGAIKQ NIPMLFTDST EAEAIKLFAN TYLAMRVAYF NELDSYAESL GLNSRQIIEG VCLDPRIGNH YNNPSFGYGG YCLPKDTKQL LANYQSVPNN LISAIVDANR TRKDFIADAI LSRKPQVVGI YRLIMKSGSD NFRASSIQGI MKRIKAKGVE VIIYEPVMKE DSFFNSRLER DLATFKQQAD VIISNRMAEE LKDVADKVYT RDLFGSD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt