Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_415894.4 |
| Gen-ID (Entrez) | 945948 |
| Namn | Universal stress protein 1 |
| Kvantitet | 10 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | uspF |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | E. coli |
| Visa mer |