Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1
Produktkod. 16017680
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017680
Brand: enQuireBio™ QP7202ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Universal stress protein F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_415894.4
Gen-ID (Entrez) 945948
Namn Universal stress protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol uspF
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MNRTILVPID ISDSELTQRV ISHVEEEAKI DDAEVHFLTV IPSLPYYASL GLAYSAELPA MDDLKAEAKS QLEEIIKKFK LPTDRVHVHV EEGSPKDRIL ELAKKIPAHM IIIASHRPDI TTYLLGSNAA AVVRHAECSV LVVR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.