Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Apoptosis regulator BHRF1 Protein
Produktkod. 16097000
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16097000
Brand: enQuireBio™ QP700510ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Apoptosis regulator BHRF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer YP_401646.1
Gen-ID (Entrez) 3783706
Namn Apoptosis regulator BHRF1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BHRF1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Epstein-Barr
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MAYSTREILL ALCIRDSRVH GNGTLHPVLE LAARETPLRL SPEDTVVLRY HVLLEEIIER NSETFTETWN RFITHTEHVD LDFNSVFLEI FHRGDPSLGR ALAWMAWCMH ACRTLCCNQS TPYYVVDLSV RGMLEASEGL DG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.