Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DNA polymerase catalytic subunit Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | YP_401712.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3783681 |
| Namn | DNA polymerase catalytic subunit Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | BALF5 |
| Protein Längd | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Epstein-Barr |
| Visa mer |