Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DUTPase Protein
Produktkod. 16087120
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16087120
Brand: enQuireBio™ QP703410ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain GD1) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) DUTPase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn DUTPase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BLLF3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Epstein-Barr
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MEACPHIRYA FQNDKLLLQQ ASVGRLTLVN KTTILLRPMK TTTVDLGLYA RPPEGHGLML WGSTSRPVTS HVGIIDPGYT GELRLILQNQ RRYNSTLRPS ELKIHLAAFR YATPQMEEDK GPINHPQYPG DVGLDVSLPK DLALFPHQTV SVTLTVPPPS IPHHRPTIFG RSGLAMQGIL VKPCRWRRGG VDVSLTNFSD QTVFLNKYRR FCQLVYLHKH HLTSFYSPHS DAGVLGPRSL FRWASCAFEE VPSLAMGDSG LSEALEGRQG RGFGSSGQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.