Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
Produktkod. 16037230
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037230
Brand: enQuireBio™ QP7054ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer YP_401631.1
Gen-ID (Entrez) 17494212
Namn Latent membrane protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LMP2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Epstein-Barr
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MGSLEMVPMG AGPPSPGGDP DGYDGGNNSQ YPSASGSSGN TPTPPNDEER ESNEEPPPPY EDPYWGNGDR HSDYQPLGTQ DQSLYLGLQH DGNDGLPPPP YSPRDDSSQH IYEEAGRGSM NPVCLPVIVA PYLFWLAAIA ASCFTAS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.