Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Small capsomere-interacting Protein
Produktkod. 16067250
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067250
Brand: enQuireBio™ QP705750ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Small capsomere-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer YP_401651.1
Gen-ID (Entrez) 3783701
Namn Small capsomere-interacting Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BFRF3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Epstein-Barr
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens NQNNLPNDVF REAQRSYLVF LTSQFCYEEY VQRTFGVPRR QRAIDKRQRA SVAGAGAHAH LGGSSATPVQ QAQAAASAGT GALASSAPST AVAQSATPSV SSSISSLRAA TSGATAAASA AAAVDTGSGG GGQPHDTAPR GARKKQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.