Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Feline IFNG Protein
Produktkod. 15970219
Kvantitet:
1 mg
10 μg
2 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1mg
2µg
Produktkod. 15970219
Brand: enQuireBio™ QP123772ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the IFNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 493965
Namn IFNG Protein
Kvantitet 2 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IFNG
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Feline
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQAMFFKE IEELKGYFNA SNPDVADGGS LFVDILKNWK EESDKTIIQS QIVSFYLKMF ENLKDDDQRI QRSMDTIKED MLDKLLNTSS SKRDDFLKLI QIPVNDLQVQ RKAINELFKV MNDLSPRSNL RKRKRSQNLF RGRRASK
Buffert IFNG protein solution (1 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4) and 10% glycerol.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.