Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig PSAP / Prosaposin Protein
Produktkod. 16008161
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16008161
Brand: enQuireBio™ QP9351ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn PSAP / Prosaposin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PSAP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Guinea Pig
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens ESVTCKACEY VVKKVMELID NNRTEEKIIH ALDSVCALLP ESVSEVCQEV VDTYGDSIVA LLLQEMSPEL VCSELGLCMS G
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.