Läs mer
enQuireBio™ Recombinant H. pylori cagA Protein
Produktkod. p-7153788
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16006810
Brand: enQuireBio™ QP6943ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (Campylobacter pylori) cagA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn cagA Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol cagA
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet H. pylori
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens KVNAKIDRLN QIASGLGVVG QAAGFPLKRH DKVDDLSKVG LSRNQELAQK IDNLNQAVSE AKAGFFGNLE QTIDKLKDST KHNPMNLWVE SAKKVPASLS AKLDNYATNS HIRINSNIKN GAINEKATGM LTQKNPEWLK LVNDKIVAHN VGSVPLSEYD KIGFNQKNMK DYSDSFKFST KLNNAVKDTN SGFTQFLTNA FSTASYYCLA RENAEHGIKN VNTKGGFQKS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.