Läs mer
enQuireBio™ Recombinant H. pylori DNA protection during starvation Protein
Produktkod. 16037610
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037610
Brand: enQuireBio™ QP7186ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) DNA protection during starvation protein, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_207041.1
Gen-ID (Entrez) 898765
Namn DNA protection during starvation Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol dps
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet H. pylori
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MKTFEILKHL QADAIVLFMK VHNFHWNVKG TDFFNVHKAT EEIYEEFADM FDDLAERIVQ LGHHPLVTLS EAIKLTRVKE ETKTSFHSKD IFKEILEDYK YLEKEFKELS NTAEKEGDKV TVTYADDQLA KLQKSIWMLQ AHLA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.