Läs mer
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
Produktkod. 16076920
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16076920
Brand: enQuireBio™ QP6981ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Glutamate--tRNA ligase 1, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_207274.1
Gen-ID (Entrez) 898901
Namn Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol gltX1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet H. pylori
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSLIVTRFAP SPTGYLHIGG LRTAIFNYLF ARANQGKFFL RIEDTDLSRN SIEAANAIIE AFKWVGLEYD GEILYQSKRF EIYKEYIQKL LDEDKAYYCY MSKEELDALR EEQKARKETP RYDNRYRDFK GTPPKGIEPV VRIKVPQNEV IGFNDGVKGE VKVNTNELDD FIIARSDGTP TYNFVVTIDD ALMGITDVIR GDDHLSNTPK QIVLYKALNF KIPNFFHVPM ILNEEGQKLS KRHGATNVMD YQEMGYLKEA LVNFLARLGW SYQDKEVFSM QELLELFDPK DLNSSPSCFS WHKLNWLNAH YLKNQSVQEL LKLLKPFSFS DLSHLNPTQL DRLLDALKER SQTLKELALK IDEVLIAPVE YEEKVFKKLN QALVMPLLEK FKLELNKANF NDESALENAM RQIIEEEKIK AGSFMQPLRL ALLGKGGGIG LKEALFILGK TESVKRIEDF LKN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.