Läs mer
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein
Produktkod. 16086491
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16086491
Brand: enQuireBio™ QP8793ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Orotidine 5'-phosphate decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_206807.1
Gen-ID (Entrez) 898802
Namn Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol pyrF
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet H. pylori
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MQLCVALDLE KKEDNLSLLQ ELKGLDLWAK VGLRSFIRDG AVFLDEIRKI DENFKIFLDL KLYDIPYTMA NAALECAKLD IDMLTVHLSS AKSALTALMQ RLNALKKRPL IMGVSALTSF SEEEFLMVYN APLKTQAIKL SAMGKESGID GVVCSVFESL AIKEALGKDF LTLTPGIRLD QNDKEDQERV ANAKEAKQNL SDFIVVGRPI YQAKEPREVV LELLKDC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.