Läs mer
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Produktkod. p-7154331
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16020021
Brand: enQuireBio™ QP7651ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (Campylobacter pylori) Vacuolating cytotoxin autotransporter, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol vacA
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet H. pylori
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens KYEKPTNVWA NAIGGTSLNN GSNASLYGTS AGVDAYLNGE VEAIVGGFGS YGYSSFSNQA NSLNSGANNT NFGVYSRIFA NQHEFDFEAQ GALGSDQSSL NFKSALLQDL NQSYHYLAYS ATTRASYGYD FAFFRNALVL KPSVGVSYNH LGSTNFKSNS NQVALSNGSS SQHLFNANAN VEARYYYGDT SYFYMNAGVL QEFARFGSNN AVSLNTFKVN ATRNPLNTHA RVMMGGELQL AKEVFLNLGV VYLHNLISNA SHFASNLGMR YSF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.