missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | vacA |
| Protein Längd | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | H. pylori |
| Art | E. coli |
| Protein Tag | His-SUMO |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering